Learn More
4-(2-fluoro-4-nitrofenil)morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| CAS | 2689-39-6 |
| Fórmula molecular | C10 H11 F N2 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11FN2O3/c11-9-7-8(13(14)15)1-2-10(9)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-fluoro-4-nitrofenil)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 226.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0754 |