Learn More
4-(2-Fluoro-4-nitrofenil)morfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468528 100 g 100 g
15448528 5 g 5 g
15458528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61940.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2689-39-6 | C10H11FN2O3 | 226.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2689-39-6
Fórmula molecular C10H11FN2O3
Peso molecular (g/mol) 226.21
Número MDL MFCD03138381
Clave InChI ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-fluoro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-fluoro-4-morpholinonitrobenzene, acmc-209gtt, cambridge id 6614516, 3fluoro-4-morpholinonitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl-nitrobenzene, 1-fluoro-2-morpholino-5-nitrobenzene
PubChem CID 2905489
Nombre IUPAC 4-(2-fluoro-4-nitrofenil)morfolina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido