Learn More
4-(2-Fluoro-4-nitrofenil)morfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |