Learn More
4-(2-Etil-6-metilfenil)-2-hidroxi-5-metil-3-morfolinona, TRC
Código de producto. 30180394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180394 500 mg 500 miligramos
30180169 1 g 1 g
30179737 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE904560500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61520-54-5
Fórmula molecular C14 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 249.3056
Sinónimo 3-Morpholinone, 4-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-hydroxy-5-methyl-, 4-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-2-hydroxy-5-methyl-3-morpholinone, CGA 49751
Nombre IUPAC 4-(2-etil-6-metilfenilo)-2-hidroxi-5-metilmorfolina 3-una
SMILES CCc1cccc(C)c1N2C(C)COC(O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor metabolite CGA 49751
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO3/c1-4-11-7-5-6-9(2)12(11)15-10(3)8-18-14(17)13(15)16/h5-7,10,14,17H,4,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1365