Learn More
4-(2-Etoxibenzoilamino)-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol™
Descripción
4-(2-Etoxibenzoilamino)-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-03-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H22 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-, 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)21(3)20-12)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2ccccc2OCC |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-etoxibenzoil)amino]-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida |
| Mostrar más |