Learn More
4-(2-Etoxibenzamido)-1-metil-3-n-propilpirazol-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30373730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373730 100 mg
30379119 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE891000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139756-03-9
Fórmula molecular C17 H22 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 330.38
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-, 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Nombre IUPAC 4-[(2-etoxibenzoil)amino]-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2ccccc2OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)21(3)20-12)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1692