Learn More
4-[[2-Etoxi-5-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]benzoil]amino]-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30458797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458797 4 x 25 mg -
30049767 25 mg 25 miligramos
30050067 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458797 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[[2-Etoxi-5-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]benzoil]amino]-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
CAS 200575-15-1
Nombres de analitos o componentes 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H32 N6 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N6O5S/c1-5-7-17-19(20(21(23)29)27(4)25-17)24-22(30)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H2,23,29)(H,24,30)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2cc(ccc2OCC)S(=O)(=O)N3CCN(C)CC3
Nombre IUPAC 4-[[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilbenzoil]amino]-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 492.59
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2155 g/mol