Learn More
Ácido 4-(2-etoxi-2-oxoetoxi)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 282116-97-6 |
| Fórmula molecular | C10H13BO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BO5/c1-2-15-10(12)7-16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)COc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [4-(2-etoxi-2-oxoetoxi)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0856 |