Learn More
4-[2-(dipropilamino)etil]-3-diazooxindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazooxindole |
| CAS | 1797121-33-5 |
| Fórmula molecular | C16H22N4O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazoindol-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N4O/c1-3-9-20(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19-17)16(21)18-13/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,18,21) |
| SMILES | O=C(N1)C(C2=C1C=CC=C2CCN(CCC)CCC)=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 3-diazo-4-(2-(dipropilamino)etil)indolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.18 |