Learn More
4-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzinamina, TRC
Código de producto. 30009832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009832 100 g 100 g
30005080 250 mg 250 miligramos
30008469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471165100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20059-73-8
Fórmula molecular C11 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 194.27
Sinónimo Benzenemethanamine, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (9CI, ACI), 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (6CI, 7CI, 8CI), 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethan-1-amine, 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, [2-(4-Aminomethyl-phenoxy)-ethyl]-dimethyl-amine, [2-[(4-Aminomethylphenyl)oxy]ethyl]dimethylamine, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methanamine, NSC 37857
Nombre IUPAC 2-[4-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetiletanola
SMILES CN(C)CCOc1ccc(CN)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-9,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1419