Learn More
4-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30134830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134830 250 mg 250 miligramos
30134151 100 mg 100 miligramos
30007825 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24197-95-3
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.242
Sinónimo p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-benzonitrile;
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzonitrilo
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106