Learn More
4-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30342957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342957 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30342957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB400228250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS 15182-92-0
Fórmula molecular C11H15NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103