Learn More
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10011634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10011634 250 mg 250 miligramos
10020274 1 g 1 g
10356714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011634 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 15182-92-0
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD07368978
Clave InChI CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
PubChem CID 84823
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 95%