Learn More
[[4-[2-(Ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]metiloxirano, TRC
Código de producto. 30362069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362069 250 mg -
30353769 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988670250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63659-17-6
Fórmula molecular C15 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
Nombre IUPAC 2-[[4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]metiloxirano
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412