Learn More
4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenol, TRC
Código de producto. 30352683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30352683 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30352683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988665500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
CAS 63659-16-5
Fórmula molecular C12 H16 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2
SMILES Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Nombre IUPAC 4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 192.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115