Learn More
4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| CAS | 63659-16-5 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.115 |