Learn More
4-(2-ciclopropil-1,3-oxazol-5-il)anilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)aniline |
| CAS | 1031130-92-3 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O/c13-10-5-3-8(4-6-10)11-7-14-12(15-11)9-1-2-9/h3-7,9H,1-2,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2oc(nc2)C3CC3 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-ciclopropil-1,3-oxazol-5-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.095 |