Learn More
4-[2-[(ciclohexilcarbamoil)amino]etil]bencenosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30051413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051413 25 mg 25 miligramos
30049185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051413 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[2-[(ciclohexilcarbamoil)amino]etil]bencenosulfonamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Nombres de analitos o componentes 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Glipizide Imp. H (EP), Glipizide Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]urea
Peso molecular (g/mol) 325.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.146 g/mol