Learn More
Ácido 4-(2-ciano-2-propil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15469937 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15469937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53173.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido borónico de benceno medió la hidroxicalilación específica de los fenoles por aldehídos. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Cyano-2-propyl)benzeneboronic acid
CAS 850568-67-1
Punto de fusión 146°C to 148°C
Fórmula molecular C10H12BNO2
Número MDL MFCD06659832
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-4-boronophenyl-2-methylpropanenitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl phenylboronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-2-methylpropionitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl benzeneboronic acid, 4-2-cyanopropan-2-yl phenyl boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenylboronic acid, 4-2-cyanoprop-2-yl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl
Información de solubilidad Soluble in water. [9g/100 mL (20°C)]
Clave InChI BNXBFDTWYHAEIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C#N)(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(2-cIanopropan-2-Il)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 189.021
PubChem CID 44119324
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.02
Porcentaje de pureza 97%