Learn More
4-(2-clorofenil)-ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone |
| CAS | 180005-03-2 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-4-2-1-3-11(12)9-5-7-10(14)8-6-9/h1-4,9H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C2CCC(=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-clorofenil)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.684 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.065 |