Learn More
4-(2-clorofenil)-6-nitroquinazolina, Mikromol™
Código de producto. 17911896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17911896 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17911896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0945.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2-clorofenil)-6-nitroquinazolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
CAS 1647150-35-3
Nombres de analitos o componentes 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H8 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Nitro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline, 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8ClN3O2/c15-12-4-2-1-3-10(12)14-11-7-9(18(19)20)5-6-13(11)16-8-17-14/h1-8H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(c3ccccc3Cl)c2c1
Nombre IUPAC 4-(2-clorofenil)-6-nitroquinazolina
Peso molecular (g/mol) 285.6852
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0305 g/mol