Learn More
4-(2-clorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30353499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353499 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37957010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one
CAS 677713-46-1
Fórmula molecular C13 H9 Cl N2 O S
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17)
SMILES Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC 4-(2-clorofenil)-6-metil-1H-tieno[2,3-d]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 276.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0124