Learn More
4-[2-(Clorometil)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11356805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11356805 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10421124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356805 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57824CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 892502-15-7
Fórmula molecular C12H13ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 279.687
Número MDL MFCD09025889
Clave InChI KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 18525887
Nombre IUPAC 4-[2-(clorometil)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.69
Porcentaje de pureza 97%