Learn More
4-(2-Cloroetil)-N-metoxi-N, Alfa, Alfa-trimetil-benzenacetamida, TRC
Código de producto. 30358751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358751 25 mg 25 miligramos
30349101 2.5 mg 2.50 miligramo
30358437 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36365025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1638785-17-7
Fórmula molecular C14 H20 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 269.7671
Sinónimo 4-(2-Chloroethyl)-N-methoxy-N,α,α-trimethylbenzeneacetamide, 2-(4-(3-Chloropropanoyl)phenyl)-N-methoxy-N,2-dimethylpropanamide
Nombre IUPAC 2-[4-(2-cloroetil)fenil]-N-metoxi-N,2-dimetilpropanamida
SMILES CON(C)C(=O)C(C)(C)c1ccc(CCCl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloroethyl)-N-methoxy-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneacetamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-14(2,13(17)16(3)18-4)12-7-5-11(6-8-12)9-10-15/h5-8H,9-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1183