Learn More
4-(2-Cloroetil)morfolina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008291 100 g 100 g
30003439 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366195100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3647-69-6
Fórmula molecular C6H12ClNO . HCl
Peso molecular (g/mol) 186.08
Sinónimo 1-(Morpholin-4-yl)-2-chloroethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-(morpholin-4-yl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-morpholinoethane Hydrochloride, 2-(4-Morpholinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholine Monohydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholinium Chloride, Morpholinoethyl chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, N-(β-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, β-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride;
Nombre IUPAC 4-(2-cloroetil)morfolina;clorhidrato
SMILES Cl.ClCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H