Learn More
Clorhidrato de 4-(2-cloroetil)morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387585 500 g 500 g
11377585 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11387585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05771.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186.076 g/mol
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride (MOC) is used as intermediate for the synthesis of pharmaceuticals (e.g. floredil, morinamide, nimorazole and pholcodine). It is also used as Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-(2-cloroetil)morfolina (MOC) se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos (por ejemplo, floredil, morinamida, nimorazol y folcodina). También se utiliza como intermedio en la síntesis de agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico. No almacenar con ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Es incompatible con ácidos y con la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3647-69-6
Fórmula molecular C6H13Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 186.076
Número MDL MFCD00012797
Clave InChI NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
Nombre IUPAC 4-(2-cloroetil)morfolina;clorhidrato
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 500 g
Número UN UN2923
Beilstein 3684083
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.08
Porcentaje de pureza 99%