Learn More
Ácido 4-(2-cloroetilo)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356776 50 g 50 g
11346776 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04068.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20849-78-9 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20849-78-9
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00013995
Clave InChI OOAPBGPLZAFZSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88712
Nombre IUPAC ácido 4-(2-cloroetilo)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(CCCl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2084041
Sinónimo 4-2-chloroethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-chloroethyl, acmc-1cklh, 4-carboxyphenethyl chloride, p-b-chloroethyl benzoic acid, 4-2-chloro-ethyl benzoic acid, 4-2-chloro-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-2-chloroethyl, 1-4-carboxyphenyl-2-chloroethane, p-beta-chloroethyl benzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%