Learn More
Ácido 4-[(2-cloroacetil)amino]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2-Chloroacetyl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 4596-39-8 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N O3 Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-cloroacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0193 |