Learn More
Ácido 4-[(2-cloroacetil)amino]benzoico, TRC
Código de producto. 30332313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30332313 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30332313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB418345500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-[(2-Chloroacetyl)amino]benzoic Acid
CAS 4596-39-8
Fórmula molecular C9 H8 N O3 Cl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-[(2-cloroacetil)amino]benzoico
Peso molecular (g/mol) 213.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0193
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.