Learn More
4-(2-Cloroacetil)-2H-1,4-benzotiazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486196 250 mg 250 miligramos
15476196 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61022.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68321-41-5
Fórmula molecular C10H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 241.689
Número MDL MFCD23379849
Clave InChI CYIZUSMRAHFMOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroacetyl-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 4-2-chloroacetyl-2h-1,4-benzothiazin-3-one
PubChem CID 12445921
Nombre IUPAC 4-(2-cloroacetil)-1,4-benzotiazina-3-ona
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2S1)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.69
Porcentaje de pureza 97%