Learn More
Cloruro de 4-(2-cloro-6-nitrofenoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772843 10 g 10 g
10496452 1 g 1 g
10371765 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB02778EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175135-00-9
Fórmula molecular C12H7Cl2NO5S
Peso molecular (g/mol) 348.15
Número MDL MFCD00052679
Clave InChI CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2774276
Nombre IUPAC cloruro de 4-(2-cloro-6-nitrofenoxi)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.16
Porcentaje de pureza 97%