Learn More
4-(2-Cloro-4-nitrofenil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Chloro-4-nitrophenyl)morpholine |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-chloro-4-nitrophenyl, n-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, 4-2-chloro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-chloro-4-morpholino-1-nitrobenzene, maybridge1_003410, acmc-1b11p, morpholine,4-2-chloro-4-nitrophenyl, 3-chloro-4-morpholin-4-yl-1-nitro-benzene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.66 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |