Learn More
Hamilton™ Cerámica 4-2, HVC, válvula PSD
Código de producto. 11557954
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación unitSize
11557954 PSD/4, PSD/6, PSD/8 cada uno
1 options
Código de producto. 11557954 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 923401
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El PSD/4 es una opción popular para los clientes que buscan una bomba de jeringa de alta precisión a un precio económico.
Hoja de especificaciones
  • Modelo de válvula– 4-2
  • Descripción del modelo de válvula– Válvula 4-2
  • Trayectoria del fluido– Cerámica/PTFE/CTFE
  • Tamaño de la válvula– HVC
  • Diámetro nominal del puerto– 0,060 in (1,5 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 0,85 in (21,6 mm)
  • Material de la carcasa– Aluminio
  • Accionado– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Par de arranque– 15 onzas-pulgada (105,9 mNm)
  • Montaje en panel– No
  • Profundidad de rosca– 0,320 (8,1 mm)
  • Conexión roscada–¼ -28
  • Temperatura de funcionamiento alta– 35 °C (95 °F)
  • Temperatura de funcionamiento baja– 10 °C (50 °F)
  • Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
  • Temperatura de almacenamiento alta– 50 °C (122 °F)
  • Temperatura de almacenamiento baja– -20 °C (-4 °F)
Especificaciones
Actuación PSD/4, PSD/6, PSD/8
Tipo Válvulas PSD/4, válvulas PSD/6
No. of Ports Válvula 4-2
Material de estátor Cerámica