Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2-carboxietil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 151937-09-6 |
| Fórmula molecular | C11H12O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(2-Carboxyethyl)benzoate, 3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-metoxicarbonilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0736 |