Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2-carboxietil)benzoico, TRC
Código de producto. 30353886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30353886 1 g
1 options
Código de producto. 30353886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1780851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester
CAS 151937-09-6
Fórmula molecular C11H12O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Methyl 4-(2-Carboxyethyl)benzoate, 3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]propanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COC(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-metoxicarbonilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736