Learn More
Ácido 4-(2-carboxietil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318456 1 g 1 g
11328456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17485.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 166316-48-9 | C9H11BO4 | 193.993 g/mol
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(2-carboxietil)bencenoborónico es un importante intermedio orgánico. Se utiliza en productos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166316-48-9
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.993
Número MDL MFCD01318119
Clave InChI VPSARXNVXCRDIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 4-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, 3-4-boronophenyl propionic acid, 3-4-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, acmc-209dty, benzenepropanoic acid,4-borono, 3-4-boronophenyl-propanoic acid, 4-borono-benzenepropanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 3863484
Nombre IUPAC ácido 3-(4-boronofenil)propanoico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9198524
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%