Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2-carboxietenil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Carboxyethenyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 19473-96-2 |
| Fórmula molecular | C11H10O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | p-Carbomethoxycinnamic Acid, p-Methoxycarbonylcinnamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)/b7-4+ |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(4-metoxicarbonilfenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0579 |