Learn More
4'-[(2-Butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]-[1,1'-Bifenilo]-2-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30010825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30010825 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30010825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6935901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138401-24-8
Fórmula molecular C25 H27 N3 O
Peso molecular (g/mol) 385.5
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-, 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane, [1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile deriv., 2-Butyl-3-[[2'-(cyano)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Nombre IUPAC 2-[4-[(2-butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]fenil]benzonitrilo
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27N3O/c1-2-3-10-23-27-25(15-6-7-16-25)24(29)28(23)18-19-11-13-20(14-12-19)22-9-5-4-8-21(22)17-26/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-16,18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.2154