Learn More
4'-[(2-Butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil][1,1'-bifenil]-2-carbonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30462521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462521 4 x 25 mg -
30049971 100 mg 100 miligramos
30050369 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462521 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0862.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4'-[(2-Butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil][1,1'-bifenil]-2-carbonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
CAS 138401-24-8
Nombres de analitos o componentes 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H27 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-, 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane, [1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile deriv., 2-Butyl-3-[[2'-(cyano)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27N3O/c1-2-3-10-23-27-25(15-6-7-16-25)24(29)28(23)18-19-11-13-20(14-12-19)22-9-5-4-8-21(22)17-26/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-16,18H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N
Nombre IUPAC 2-[4-[(2-butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]fenil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 385.5
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.2154 g/mol