Learn More
4'-[(2-Butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil][1,1'-bifenil]-2-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
4'-[(2-butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil][1,1'-bifenil]-2-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile |
| CAS | 138401-24-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H27 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-, 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane, [1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile deriv., 2-Butyl-3-[[2'-(cyano)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N3O/c1-2-3-10-23-27-25(15-6-7-16-25)24(29)28(23)18-19-11-13-20(14-12-19)22-9-5-4-8-21(22)17-26/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-16,18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-butil-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]fenil]benzonitrilo |
| Mostrar más |