Learn More
4-(2-Bromofenil)-2-metil-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10336284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336284 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10142984 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68410DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 941717-01-7
Fórmula molecular C10H8BrNS
Peso molecular (g/mol) 254.15
Número MDL MFCD09879981
Clave InChI SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
PubChem CID 24229764
Nombre IUPAC 4-(2-bromofenil)-2-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.15
Porcentaje de pureza 97%