Learn More
Éster dietílico del ácido 4-(2-bromofenil)-2,6-dimetil-3,5-piridindicarboxílico-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Bromophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid-d10 Diethyl Ester |
| CAS | 1329793-25-0 |
| Fórmula molecular | C19H12D10BrNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Bromophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid-d10 3,5-Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22BrNO4/c1-5-24-18(22)15-11(3)21-12(4)16(19(23)25-6-2)17(15)13-9-7-8-10-14(13)20/h7-10,17,21H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Br)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C |
| Nombre IUPAC | 4-(2-bromofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 418.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.136 |