Learn More
4-{[2-(Bromometil)fenil]sulfonil}morfolina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10451884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10451884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10726915 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10451884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69608CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 941717-06-2
Fórmula molecular C11H14BrNO3S
Peso molecular (g/mol) 320.201
Número MDL MFCD09879984
Clave InChI VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
PubChem CID 24229771
Nombre IUPAC 4-[2-(bromometil)fenil]sulfonilmorfolina
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.21
Porcentaje de pureza 90%