Learn More
4-(2-bromoetil)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10320444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10320444 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002024 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10320444 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67408CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 4677-20-7
Fórmula molecular C7H13BrO
Peso molecular (g/mol) 193.08
Número MDL MFCD09800414
Clave InChI WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
Nombre IUPAC 4-(2-bromoetil)oxano
SMILES BrCCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.08
Porcentaje de pureza 97%