Learn More
4-(2-Bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10107102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10107102 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10432613 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10683065 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107102 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01241CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 83467-28-1
Fórmula molecular C7H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 203.08
Número MDL MFCD00480987
Clave InChI HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
PubChem CID 572879
Nombre IUPAC 4-(2-bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.08
Porcentaje de pureza 97%