Learn More
4-(2-Bromoetil)-1,3-dihidro-2H-indolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Bromoethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one |
| CAS | 120427-96-5 |
| Fórmula molecular | C10 H10 Br N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrNO/c11-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)12-9/h1-3H,4-6H2,(H,12,13) |
| SMILES | BrCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-bromoetil)-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9946 |