Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(2-bromoetoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450506 1 g 1 g
15460506 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53246.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 913836-27-8 | Molecular Formula: C14H20BBrO3 | Molecular Weight: 327.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913836-27-8
Fórmula molecular C14H20BBrO3
Peso molecular (g/mol) 327.03
Número MDL MFCD09027285
Clave InChI NTTOMYNPPZBRBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-2-bromoethoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-bromoethoxy benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 44119155
Nombre IUPAC 2-[4-(2-bromoetoxi)fenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.03
Porcentaje de pureza 98%