Learn More
4-(2-Bromoacetil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30338469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338469 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30338469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67927525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
CAS 20099-89-2
Fórmula molecular C9H6BrNO
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(4-cyanophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, 2-Bromo-p-cyanoacetophenone, 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2'-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-Cyanophenacyl Bromide, NSC 157569, p-Cyano-α-bromoacetophenone, p-Cyano-ω-bromoacetophenone, p-Cyanophenacyl Bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(=O)c1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-(2-bromoacetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 224.05