Learn More
4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO, TRC
Código de producto. 30240640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240640 25 mg 25 miligramos
30240655 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67906825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24567-97-3
Fórmula molecular C11H20BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 292.19
Sinónimo 4-[(2-Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-?-Bromoacetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-N-oxy, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)bromoacetamide, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)bromoacetamide, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy, 4-[(Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
Nombre IUPAC 2-bromo-N-(1-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-il)acetamida
SMILES [O]N1C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)CC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.07