Learn More
4-[2-Bromo-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748275 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10748275 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57810DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H11BrF3NO
Número MDL MFCD09025886
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
Clave InChI AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
Nombre IUPAC 4-[2-bromo-4-(trifluorometil)fenil]morfolina
Peso molecular (g/mol) 310.114
PubChem CID 18525884
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.11
Porcentaje de pureza 97%